Learn More
Jaytec Glass™ Babcock-Flasche aus Borosilikatglas
The Borosilicate Glass Babcock Bottle is used to determine the fat content of dairy samples.
Marke: Jaytec Glass™ MP.706
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Hergestellt gemäß BS.755, Teil 1:1937
- Borosilikatglas
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Babcock-Flasche | |
0 bis 8% |
17,6 mL | |
Zur Messung des Fettgehalts in Milch |