Learn More
Robu™ Buchner-Filtertrichter aus Borosilikatglas
Marke: Robu™ 21124
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Spezifikation
65 mm (OD); 60 mm (ID) | |
10 mm | |
56 mm | |
65 mm | |
Büchner-Filtertrichter |
125 ml | |
Borosilikatglas | |
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien | |
4 |