Learn More
Robu™ Buchner-Filtertrichter aus Borosilikatglas
Marke: Robu™ 21504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
40 mm (OD); 36 mm (ID) | |
10 mm | |
53 mm | |
40 mm | |
Büchner-Filtertrichter |
50 ml | |
Borosilikatglas | |
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien | |
4 |