Learn More
Jaytec Glass™ Borosilicate Glass Butyrometer Tube
The Borosilicate Glass Butyrometer Tube is used to determine the fat content of dairy samples using the Gerber method.
34.21 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Determination of fat content using Gerber method |
Produktcode | Marke | Typ | Kapazität (metrisch) | Bereich | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Kapazität (metrisch) | Bereich | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12378955
|
Jaytec Glass™
MP893 |
Milk Butyrometer | 10.94 mL | 0 bis 8% | 0.1% |
34.21 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Borosilicate glass
- Capacity and tolerances in accordance with BS ISO 488:2008 (formerly BS 696)
- Graduated round stem
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Determination of fat content using Gerber method |