Learn More
Fisherbrand™ Dickwandige Reagenzgläser aus Borosilikatglas
Hergestellt aus Borosilikatglas und dickwandig für hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. Die Fisherbrand™ dickwandigen Borosilikatglas-Reagenzgläser mit Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™
6.36 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.09700kg
Beschreibung
- Merkmale: Starke Wände mit Rand, überlegene mechanische Festigkeit
- Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
- Entspricht: ISO 4142