Learn More
VACUUBRAND™ Membranpumpe MD 4 NT, besonders leise und laufruhig, 230 V 50 Hz, CEE
Für eine Vielzahl von nicht-korrosiven und nicht-verdampfenden Anwendungen. Pumpen der MD-Serie verfügen über ein ultimatives Vakuum von 1.1 Torr.
Marke: VACUUBRAND™ 20736000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 22.50000kg
Beschreibung
Verwendet Membranvakuumtechnologie für einen vollkommen trockenen Betrieb. Es muss kein Öl gewechselt oder überwacht werden.
- Minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- Das einzigartige Design macht eine mühsame und langwierige Neukalibrierung der Hublänge überflüssig.
- Individuell zugängliche Membranen und Ventile vereinfachen die Wartung.
- Mit speziell entwickelten Pumpenköpfen für hohe Durchflussraten bei Arbeitsvakuum
Spezifikation
0.75 Torr | |
3 A | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
Aluminiumlegierung (Gehäuse) | |
45 dB (A) | |
-10 °C bis +60 °C | |
16.4 kg | |
40 °C | |
2.2/2.5 CFM | |
7.7 Zoll | |
12.7 Zoll | |
9.4 Zoll | |
Membranpumpe | |
4 | |
Nicht korrosive Gase | |
3 | |
230 V |
0.34 hp | |
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV | |
32.5 x 23.8 x 19.8 cm (12.7 x 9.4 x 7.7 in.) | |
MD 4 NT | |
CEE | |
36.1 lbs. | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
198.12 mm | |
325.12 mm | |
23.8 cm | |
Gehäuse IP40 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |