Learn More
Corning™ BTD Volume Rocker Switch
Corning™ BTD volume rocker switch
13.96 € - 16.30 €
Spezifikation
Beschreibung | BTD-Volumen-Wippenschalter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren organischer oder anorganischer Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16882100
|
Corning™
6859 |
2,5 bis 50 ml |
13.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16892100
|
Corning™
6860 |
100 mL |
16.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
BTD-Volumen-Wippenschalter | |
Dispensieren organischer oder anorganischer Flüssigkeiten |