Learn More
BUCHI Trockungsrohr, 30ml, mit DDR 25KG
Zubehör für Kugelrohr™ Glasbackofen B-585
Marke:  BUCHI 037143
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16000kg
Artikelnummer. 10309023
  • 520.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gelenke sind konisch, Größe 24/29
  • Kolben zum Trocknen von bis zu 30 ml festen Substanzen
Spezifikation
Spezifikation
30 mL
Trocknen von bis zu 30 ml festen Substanzen
Rotationstrocknungskolben
Unsteril
Glas
B-580 und B-585 Öfen
ST/NS-Hals 24/29