Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Eimer
Mit diesen Bechern können Sie Ihre Zentrifuge noch flexibler einsetzen. Sigma™ Zentrifugenbecher eignen sich optimal für den Einsatz in Forschungslaboren.
162.00 € - 2610.00 €
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11740739
|
Sigma Laborzentrifugen™
13113 |
1x 100 ml, 8 in, 37 x 203 mm-Glasröhrchen für Mineralöl | Ausschwingrotor 11165 und 11166 |
705.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10147821
|
Sigma Laborzentrifugen™
13099 |
1 x 100 bis 15 ml | Ausschwingrotor 11030 |
162.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11780769
|
Sigma Laborzentrifugen™
13215 |
1 x 200 ml | Ausschwingrotoren 11150 und 11151 und Rechteckträger 18000 bis 18200 |
570.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10427081
|
Sigma Laborzentrifugen™
13097 |
1 x 100 ml | Ausschwingrotor 11192 |
269.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10197531
|
Sigma Laborzentrifugen™
13150 |
1x 50 ml-Kulturröhrchen | Ausschwingrotor 11192 |
375.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10572823
|
Sigma Laborzentrifugen™
13152 |
2x 15 ml-Kulturröhrchen | Ausschwingrotor 11192 |
410.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10720265
|
Sigma Laborzentrifugen™
13031 |
1 x 50 ml | Ausschwingrotor 11030 |
361.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10137821
|
Sigma Laborzentrifugen™
13104 |
200 mL | Ausschwingrotor 11133 |
395.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11770769
|
Sigma Laborzentrifugen™
13180 |
200 mL | Ausschwingrotoren 11180 und 11181 |
570.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10249721
|
Sigma Laborzentrifugen™
13180 |
200 mL | Ausschwingrotoren 11180 und 11181 |
570.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10780543
|
Sigma Laborzentrifugen™
13127 |
200 mL | Ausschwingrotor 11156 und Rechteckträger 1800 bis 18200 |
415.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10373323
|
Sigma Laborzentrifugen™
13194 |
200 mL | Ausschwingrotor 11180 und Sechskantträger 18309 und 19312 |
915.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10083742
|
Sigma Laborzentrifugen™
13041 |
4 x 100 ml | Ausschwingrotor 11192 und Rundträger 14029 bis 14035 |
369.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10113362
|
Sigma Laborzentrifugen™
13190 |
400 mL | Ausschwingrotor 11182 |
745.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10659752
|
Sigma Laborzentrifugen™
13350 |
500 mL | Ausschwingrotor mit Durchmesser von 11150 und 85 mm, runde Träger 17350, 17356, 17360, 17385 und 17390 |
1145.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10008712
|
Sigma Laborzentrifugen™
13034 |
50 mL | Ausschwingrotoren 11030 und 11036 und die Träger 14029 bis 14035 |
387.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11799048
|
Sigma Laborzentrifugen™
13450 |
650 mL | Ausschwingrotor 11650 |
1015.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10596072
|
Sigma Laborzentrifugen™
13550 |
750 mL | Schwingkrotor 11150 und 85 mm Durchmesser Rundträger |
1310.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10323853
|
Sigma Laborzentrifugen™
13650 |
800 mL | Ausschwingrotor 11650, Rundträger 17690, 17695, 17862, Adapter 13655 und Schlauch 13656 |
1570.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10336872
|
Sigma Laborzentrifugen™
13420 |
Ausschwingrotor 11150, 11152, Rechteckträger 18000 bis 18250, 18615, 1650 |
2610.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10179972
|
Sigma Laborzentrifugen™
13635 |
Ausschwingrotor 11650, Träger 18605 bis 18607 und Kulturröhrchen 15 und 50 ml |
1735.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10594932
|
Sigma Laborzentrifugen™
13218 |
Ausschwingrotor 11118 und Mikrotiterplatte 88311 |
1645.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11779048
|
Sigma Laborzentrifugen™
13421 |
Ausschwingrotor 11650, 11660, Mikrotiter- und Deepwell-Platten |
2545.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10391082
|
Sigma Laborzentrifugen™
13220 |
Ausschwingrotor 11150 und Mikrotiterplatten |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Zum Gebrauch mit Sigma Zentrifugen
- Lieferbar in einer Vielzahl an Formen und Größen
Spezifikation
2/Pckg. |