Learn More
Pufferkonzentrat pH 11.00, Für 500 ml-Pufferlösung, Borsäure/Natriumhydroxidlösung/Kaliumchlorid, Honeywell Fluka™
Für 500 ml Pufferlösung, Borsäure-/Natriumhydroxidlösung/Kaliumchlorid
Marke: Honeywell Fluka 38750-1EA
77.10 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Pufferkonzentrat | |
11 | |
1 St. |