Learn More
Pufferlösung, Phthalat-Kalium-Wasserstoff, pH4.008, Fisher Chemical ™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Marke:  Fisher Chemical SOL 009 500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12930654
  • 40.00 € / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Pufferlösung, Kaliumhydrogenphthalat
4.008 (bei 25 °C)
500 ml
Flasche