Learn More
Calciumhydroxid, puriss., gemäß analytischer Spezifikation von FCC, Eur. Arzneibuch, USP, 95-100,5 % (chelatometrisch), Honeywell
Click to view available options
Menge:
25 kg
Verpackung:
Papier-/Poly-Beutel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium hydroxide |
Namenshinweis | Puriss., meets analytical specification of FCC, Ph. Eur., USP, 95-100.5% (complexometric) |
CAS | 1305-62-0 |
CAS Max. % | 100.0000% |
Menge | 25 kg |
Prozentgehaltsbereich | 95 to 100.5% |
Summenformel | CaH2O2 |
Strukturformel | Ca(OH)2 |
MDL-Nummer | MFCD00010901 |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |