Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, 98+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Calcium sulfate dihydrate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.0 to 102% (Complexometry) |
Strukturformel | CaSO4·2H2O |
Fieser | 01,107 |
Merck Index | 14,1706 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents |
Formelmasse | 172.17 |
Show More |