Learn More
Erlab™ Captair 632B Smart Filter Aufbewahrungsschrank
Dieser Captair 632 B Smart Filterchemikalienschrank bietet eine hervorragende Filterqualität. Wir stellen sicher, dass Anwender und Labortechniker vor chemischen Risiken geschützt sind. Die Technologie passt sich der Art des gelagerten Produkts an und die Größe ist ideal für eine Position unter dem Stroh.
2237.00 € - 2583.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 |
---|---|
Farbe | White |
Außentiefe (angloamerikanisch) | 25.7 in. |
Abmessungen (T x B x H) | 654 x 583.6 x 715 mm |
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 28.1 in. |
Product Code | Brand | Enthält | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Enthält | Price | Quantity & Availability | |||||
17951672
|
Erlab™
AB81//03 |
2 Trays, 4 Absorbent Mats, 2 Storage Compartments, Storage for 44 x 1 L Bottles |
2237.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17941672
|
Erlab™
AB81//04 |
1 Tray, 2 Absorbent Mats, 1 Storage Compartment, Storage for 25 x 1 L or 35 x 100 mL or 70 x 50 mL Bottles |
2583.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
- Sicherheitsstandards Filterleistung geprüft nach AFNOR NF X 15-211:2009 Standard: France EN 1822: 1998 (HEPA H13 Filter)
- CE-Kennzeichnung
- Luftmenge 11 m3/h
- Spannung/Frequenz 110 - 230 V / 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme 20 W
- Struktur: Korrosionsbeständiger elektroverzinkter Stahl, beschichtet mit einem Anti-Säure-Polymer
- Türen sind klar und mit chemisch beständigem Acryl für eine einfache Sicht gemacht
- Filtermodul: Polypropylen
- Kommunikationsschnittstelle: Wenn das Licht pulsiert: Tür offen gelassen - Eindämmung ist beeinträchtigt - Filterdurchbruch
- Kohlenstofffiltration AS: Für organische Dämpfe - BE: Säuredämpfe - F: Für Formaldehyddämpfe - K: Für Ammoniakdämpfe und Partikelfiltration für Pulver** HEPA H13: 99,95 % Wirkungsgrad Filtration von Partikeln über 0,1 μm Größe
- Detektionssensor: Typ S, für Lösungsmittel / Typ A, für Säuren / Typ F, für Formaldehyd
- eGuard: Schnittstelle zur Echtzeitfernsteuerung von Sicherheitsparametern - PC-kompatibel
- Türsensoren (optional): Alarm bei geöffneten Türen
- Lagerkapazitäten: ca. 25 x 1L Flaschen (Tray) oder 35 x 100ml Flaschen (Regal) oder 70 x 50 ml Flaschen (Regal) je nach verwendetem Behältertyp
- Ablagefächer: 1
- Lieferumfang: 1 Schacht + 1 Schiebeboden
- Absorbierende Matten: 2
- Schlüsselverriegelung
Specifications
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 | |
25.7 in. | |
28.1 in. | |
Chemikalienschränke | |
2 |
White | |
654 x 583.6 x 715 mm | |
Steel, Polymer | |
23 in. | |
Sliding |