Learn More
Buerkle™ Chemisch beständige PVC-Schürze
44.03 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
41.54 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
41.54 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Länge: 80cm
Beschreibung
Kunststoffschürze aus PVC mit Ösen, Nackengurt und Taillenband in die Schürze eingeschweißt, Industriequalität, schwarz, gewebeverstärkt, Größe 80 x 100 cm
Spezifikation
Typ | Schürze |
Material | PVC |
Farbe | Schwarz |
Bauweise | Verstärktes Kunststoffgewebe |
Widerstand | Chemikalien |
Enthält | Ösen, Halsband und Taillenband |
Abmessungen (L x B) | 80 x 100 cm |
Länge (metrisch) | 80 cm |
Breite (metrisch) | 100 cm |