Learn More
MP Biomedicals™ Extrakt von Kükenembryonen
Verwenden Sie diesen Hühnerembryo-Extrakt als Wachstumsfaktorergänzung für Gewebekulturen. MP Biomedicals™ Chick Embryo Extrakt wird aus registrierten Hühnerpopulationen hergestellt, die frei von klinischen Anzeichen für meldepflichtige Krankheiten sind.
Marke: MP Biomedicals™ 092850145
486.43 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Hähnchenembryo-Extrakt wird aus zehn Tage alten Embryonen gewonnen. Dieses Produkt eignet sich nur zur In-vitro-Diagnostik.
- Hühnerembryoextrakt wird aus 9 bis 12 Tage alten Eiern zubereitet, die aus registrierten Beständen entnommen wurden und frei von klinischen Anzeichen meldepflichtiger Krankheiten sind
- Weit verbreitet als Zellkultur-Supplement für Zellen der Neuralleiste, Muskelzellen, Neuronen der Spinalganglien usw. von Vögeln.
- Ergänzt mit 100 IU/ml Penicillin, 100 μg/ml Streptomycin und 2,5 μg/ml Amphotericin und steril gefiltert auf 0,2 μm
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. | |
Gefroren | |
Steril | |
Lieferung in Dulbecco's PBS | |
20 mL |
Extrakt von Kükenembryonen | |
Wachstumsfaktorergänzung | |
0,2 μm steril gefiltert | |
Wachstumsfaktorergänzung in Gewebekultur | |
Nur zur In-vitro-Diagnostik |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.