Learn More
Hanna Instruments™ REAGENZ CHROM VI
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ Chrom-IV-Reagenzien-Sets für die kolorimetrische Wasserprüfung sind hochwertige, vorgemessene Lösungen für die Verwendung mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna-Messgeräten.
Marke: Hanna Instruments™ HI9374901
Weitere Details : CAS : 7790-62-7 Netto-Gewicht : 0.80000kg
Description
Dieser hochwertige Reagenziensatz wurde für die kolorimetrische Bestimmung des pH-Werts nach der Phenolrot-Methode entwickelt. Durch einfaches Hinzufügen von 5 Tropfen aus der Reagenzienflasche zur Probe führt die Reaktion zwischen Probe und Reagenz zu einem Farbton in der Probe, der zwischen gelb und rot variiert. Die Intensität der Farbe wird durch ein kompatibles Photometer bestimmt.
- Entwickelt für Proben mit einem erwarteten pH-Bereich von 6.5 bis8.5, für Ergebnisse mit einer Auflösung von 0.1 pH
- Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
Spécification
D1687-92 Diphenylcarbohydrazid | |
Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer (HI83099, HI83200, HI83205, HI83206, HI96749) | |
100 | |
0 bis 300 μg/l Chrom VI | |
Wassertestkit |
Chrom VI-Bestimmung im unteren Bereich | |
100 einzelne Pakete | |
1/Set | |
Kolorimetrische Bestimmung |
Sécurité et traitement
- X100 TEST CHROMIUM VI LR
Mention d'avertissement
- Gefahr
Catégorie de danger
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Mention de danger
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Conseils de prudence
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P404-In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium sulphate,sulphamic acid