Learn More
Chromplete™ Methanol, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific
29.46 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
4 L
Beschreibung
Die Chromplete Produktlinie von Thermo Scientific enthält Reagenzien für gängige Analysen und Trennungen mit der Konsistenz und Präzision, die Sie erwarten.Chromplete Methanol eignet sich für HPLC, GC, SFC, TLC, ACS und Spektrophotometrie.
Chromplete Methanol erfüllt die analytischen Anforderungen von USP und eignet sich für die Verwendung in:
- HPLC in Verbindung mit UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- und RI-Detektoren
- GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
- Pestizidanalyse durch GC oder HPLC
- UV-Spektrophotometrie
- Präparative Chromatographie
- Überkritische Flüssig- und Dünnschichtchromatographie
- Reaktionen/Analysen, die ACS-Konformität erfordern
- Extraktions-/Konzentrationsanalysen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Schmelzpunkt | -98°C |
Extinktion | ≤1.00, ≤ 0.23, ≤ 0.11, ≤ 0.01 |
CAS Min. % | 0.999 |
Farbe | ≤ 5 APHA |
Dichte | 0.775 bis 0.780 |
Siedepunkt | 148.5°F |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol Chromplete
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.