Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format mit Filter
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikroplattenanwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen E1-ClipTip-Pipetten konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ 94420153
680.38 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.43000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikrotiterplatten-Anwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen Pipetten E1-ClipTip konzipiert. Die Pipettenspitzen verfügen über einen innovativen ‘Snap-and-Seal’ Mechanismus, sodass sich die Spitzen mit geringem Kraftaufwand sicher aufsetzen lassen, was für mehr Effizienz und Vertrauen in Ihre Arbeit sorgt.
Hauptmerkmale:- ClipTip Pipettenspitzen verfügen über „Clips“ zum Einrasten der Spitzen festhalten für eine vollständige Abdichtung
- Jedes Mal, wenn die ClipTip Pipettenspitzen eingeschaltet sind, werden sie versiegelt und lösen sich nicht, egal, wie hoch der Anwendungsdruck ist
- ClipTip Pipettenspitzen rasten mit geringem Kraftaufwand bei leichtem Kontakt an der F1-ClipTip Pipette sicher ein.
Geringe Retention
- Jede ClipTip Pipettenspitze ermöglicht durch geringe Retention eine maximale Probenrückgewinnung
Bewährte Qualität
- Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Umweltfreundlich
- Das ClipTip Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
Umfangreiche Spitzenauswahl
- Wählen Sie zwischen fünf verschiedenen Größen: 20, 50, 200, 300 und 1.000 μl
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
- Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die farbliche Kennzeichnung erleichtert die Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette.
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
ClipTip 384 125, mit Filter, steril, Gestell | |
Gefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
6,4 cm | |
Standard 384 | |
Gelb | |
ClipTip™ |
125 μl | |
Steril | |
2,52 in. | |
Racks | |
10x 384 Spitzen/Gestell | |
384-Format Mikroplatte, E1-ClipTip™ Elektronische Pipetten | |
Steril und PCR-fähig |