Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen mit Filter
Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt für eine komplette Versiegelung jedes Kanals bei nur minimaler Spitzenanhaftung und geringem Kraftaufwand für den Spitzenabwurf.
Marke: Thermo Scientific™ 94420218
65.79 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21920" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.04940kg
Beschreibung
Sicher und dicht für jede Probe. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen gewährleisten für jede Probe mit einer einzigartigen und innovativen Verriegelungstechnologie eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Die innovative Konstruktion dreier ineinandergreifender Clips gewährleistet, dass die Spitze sicher an der F1-ClipTip Pipette befestigt bleibt, bis sie absichtlich abgeworfen wird.
Hauptmerkmale:- ClipTip Pipettenspitzen verfügen über „Clips“ zum Einrasten der Spitzen festhalten für eine vollständige Abdichtung
- Jedes Mal, wenn die ClipTip Pipettenspitzen eingeschaltet sind, werden sie versiegelt und lösen sich nicht, egal, wie hoch der Anwendungsdruck ist
- ClipTip Pipettenspitzen rasten mit geringem Kraftaufwand bei leichtem Kontakt an der F1-ClipTip Pipette sicher ein.
Geringe Retention
- Jede ClipTip Pipettenspitze ermöglicht durch geringe Retention eine maximale Probenrückgewinnung
Bewährte Qualität
- Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Umweltfreundlich
- Das ClipTip Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
Umfangreiche Spitzenauswahl
- Wählen Sie zwischen fünf verschiedenen Größen: 20, 50, 200, 300 und 1.000 μl
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
- Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die farbliche Kennzeichnung erleichtert die Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette.
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Serviceleistungen
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
ClipTip 20, mit Filter, steril, Nachfüllpackung | |
Gefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
4,6 cm | |
Geringe Retention | |
960 Spitzen | |
Thermo Scientific™ E1-ClipTip | |
steril & PCR-fähig |
20 μl | |
Steril | |
1,8 in. | |
Nachfülldeck | |
10 x 96 Spitzen/Einsatz (Nachfülleinsatz) | |
Rosa | |
ClipTip™ |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.