Learn More
Witeg™ Farbvergleichszylinder nach Nessler
Zum Vergleich von Farbe und Trübung von Lösungen.
Marke:  Witeg™ 2 150 050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11843855
  • 36.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Große Form
  • Kapazität von 50 ml
  • Aus Borosilikatglas.
  • Mit optisch ebenem Boden
Spezifikation
Spezifikation
50 mL
180 mm
Vergleich von Farbe, Trübung
Borosilikatglas
24 mm
50 ml