Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Box für Mikroskopobjektträger
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 25 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 25 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
6.55 € - 15.90 €
Spezifikation
Typ | Objektträger-Lagerungskasten |
---|---|
Objektträgerkapazität | 25 |
Verschlusstyp | Fest sitzender Deckel |
Gerät fasst | 25 (25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger) |
Abmessungen (L x B x H) | 141 x 88 x 35 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Auskleidungsmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Auskleidungsmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11711476
|
Fisherbrand™
|
Blau | Schaumstoff |
6.55 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11721476
|
Fisherbrand™
|
Rot | Schaumstoff |
8.35 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11731476
|
Fisherbrand™
|
Weiß | Schaumstoff |
9.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11334135
|
Fisherbrand™
|
Rot | Kork |
15.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11314135
|
Fisherbrand™
|
Blau | Kork |
11.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11324135
|
Fisherbrand™
|
Grün | Kork |
11.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 25 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 25 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
- Gegossene, starre Boxen zur sicheren Aufnahme von standardmäßigen Objektträgern für Mikroskope in gerillten Fächern
- Robuster Kasten aus ABS mit Auskleidung aus Schaum oder Kork erhältlich
- Nummerierung der Fächer gemäß Bestandsaufnahmeblatt der Objektträger
- Einfacher Zugriff auf die Objektträger durch Abdeckung mit Reibschluss
- Stapelbare Kästen mit Füßen für maximale Stabilität
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten | |
Fest sitzender Deckel | |
141 x 88 x 35 mm | |
35 mm | |
5.55 in. | |
ABS | |
88 mm |
25 | |
25 (25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger) | |
Standard 25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger | |
Herausziehbares Bestandsverzeichnis | |
141 mm | |
Ja |