Learn More
Cole-Parmer™ Fläschchen für Verbindungen
Ideal für die Lagerung kleiner Mengen von Verbindungen wie Referenzstandards
Marke: Cole-Parmer™ 03757-18
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36000kg
Beschreibung
- Diese Fläschchen aus Borosilikatglas sind in Klarglas oder Braunglas erhältlich
- Die Fläschchen haben ein niedriges Profil für mehr Stabilität
- Mit breiter Öffnung für eine einfache Probenahme
- Die Kartons enthalten ein in Schrumpffolie verpacktes Tablett mit Fläschchen und Kappen.
Spezifikation
37/64 Zoll | |
14.75 mm | |
1.85 ml | |
144 | |
Flachboden | |
26 mm |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
1 1/50 Zoll | |
In Schrumpffolie verpacktes Tablett | |
Schraubverschluss |