Learn More
Standardlösung für Leitfähigkeit und Widerstandsfähigkeit, 1330 μS/cm, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Geruch | Characteristic |
| Dichte | 1.00091g/cm3 at 20°C |
| Leitfähigkeit | 1330μS/cm |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| Löslichkeit | Vollständig mischbar |
| Menge | 500 mL |