Learn More
Kupfer(II)-2,4-Pentanedionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Copper(II) 2,4-pentanedionate is used as a catalyst for carbene transfer reactions, coupling reactions and Michael addition reactions. It is also used as a catalyst for the polymerization of olefins and transesterification reactions as well as a PVC stabilizer. Further, it is used as a curing agent for epoxy resins, acrylic adhesives, silicone rubbers. In addition to this, it is used as a lubricant additive and paint drier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kupfer(II)-2,4-Pentandionat wird als Katalysator für Carben-Übertragungsreaktionen, Kopplungsreaktionen und Michael Additionsreaktionen verwendet. Es wird auch als Katalysator für die Polymerisation von Olefinen und für Umesterungsreaktionen sowie als PVC-Stabilisator eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Härtemittel für Epoxidharz, Acrylklebstoff und Silikonkautschuk verwendet. Darüber hinaus wird es als Schmiermittelzusatz und Farbtrockner verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) 2,4-pentanedionate |
Schmelzpunkt | ∼286°C (decomposition) |
Siedepunkt | 160°C (10 mmHg) |
Geruch | Weak |
Menge | 100 g |
Beilstein | 4157957 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 261.76 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only