Learn More
Corning™ Fluid Guard For 96 Well Filter Plate, NS (VE=100Stck.)
Thermogeformter Flüssigkeitsschutz aus Polystyrol
Marke: Corning™ 3514
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.77111kg Transport : UN number : 1684 Chem class : 6.1 Pack group : II
Description
- Nicht steril
- Schnappverriegelung
- Für 96-Well Filterplatten
Specifications
Standard | |
Fluidschutz | |
96 | |
96-Well-Filterplatten | |
100/Packung |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
100/Karton |