Learn More
Corning™ Kryofläschchen mit Innengewinde und farbigen Verschlüssen
Verwendet für die Lagerung von wertvollen Zellkulturen, biologischen Lösungen und wässrigen Lösungen bei Tiefsttemperaturen.
362.84 € - 397.31 €
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 2 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Lagerung von wertvollen Zellkulturen, biologischen Lösungen und wässrigen Lösungen bei Tiefsttemperaturen.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
13499788
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431416
Diverse
397.31 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13429798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431417
Gelb
362.84 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13449798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431418
Blau
362.84 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13439798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431419
Grün
362.84 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13459798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431420
Rot
362.84 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13469798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431421
Weiß
362.84 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen mit medizinischer Qualität
  • Runder Boden in freistehender Ausführung
  • Mit Silikonscheibe für sichere Abdichtung
  • Schwarze Graduierung mit großer weißer Beschriftungsfläche
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von Autoklavieren (+121 °C) bis zur Lagerung in flüssigem Stickstoff (–196 °C)
  • Zertifiziert nicht-pyrogenisch und DNase-/RNase-frei
  • Farblich sortiert: Gelb, Blau, Grün, Rot und Weiß – jede Farbe wird in Beuteln zu je 50 geliefert
  • Kapazität von 2 ml
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Steril
Für die Lagerung von wertvollen Zellkulturen, biologischen Lösungen und wässrigen Lösungen bei Tiefsttemperaturen.
Dichtungseinsätze aus Silikon
50
−320.8 °F
Innen
Ja
Polypropylen
Polypropylen
2 mL
Ja
500
Rund
−196 °C
Rund, selbststehend