Learn More
Cole-Parmer™ CPC-Schnellkupplungseinsatz mit Ventil für Schlauchanschluss
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage.
Marke: Cole-Parmer™ 06364-38
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- CPC-Schnellkupplungseinsatz mit Ventil für Schlauchanschluss
- Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
- Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation
Schlauchanschlusseinsatz | |
Nein | |
1/16 Zoll | |
1/8 Zoll | |
Ethylenoxid (ETO) oder Gamma | |
Weiß | |
28 Zoll Hg | |
71 °C |
Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil | |
Polypropylen | |
1/16 Zoll | |
1/16 Zoll | |
EPR | |
100 psi | |
160 °F |