Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig
Zur Verwendung mit Behältern, Gefäßen, Rührer und Rührplatten. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer sind für viele allgemeine Anwendungen stabil. Die Stäbe sind für eine verbesserte Rührwirkung kreuzförmig.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01400kg
Beschreibung
- Stabiler Magnetrührer für allgemeine Anwendungen
- Erzeugt einen tiefen, leisen Vortex, auch bei relativ hohen Geschwindigkeiten
- Autoklavierbar
Spezifikation
2 Zoll | |
50 x 50 x 15 mm | |
Weiß | |
1 Zoll | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Kreuz |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
15 mm | |
2/Pckg. | |
50 mm | |
Ja | |
50 mm |