Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX70 Kryostat
Mit dem Epredia™ CryoStar™ NX70 werden Sie sowohl den Anforderungen von Forschungslabors als auch von klinischen Labors gerecht.
46015.00 € - 51955.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Hygienezertifikat, CE-Kennzeichnung |
---|---|
Abtauen | Programmierbar/Unmittelbar |
Display | Integrierter farbiger LCD-Touchscreen |
Enthält | Alle Standardfunktionen: Elektronische Höheneinstellung, schnelle Temperaturkontrolle, mehrachsige Probenausrichtung, motorisiertes Schneiden, Rückzug von Proben, kompaktes Design |
Beleuchtung | LED |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15320755
|
Epredia™
957000L |
Mit Flachprofil-Klingenträger |
46015.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15340755
|
Epredia™
957010L |
Mit Cold D mit Flachprofil-Klingenträger |
48610.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15360755
|
Epredia™
957020L |
Mit Vacutom mit Flachprofil-Klingenträger |
51650.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15380755
|
Epredia™
957030L |
Mit Cold D und Vacutome mit Low-Profile-Klingenträger |
51955.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15370755
|
Epredia™
957030 |
Mit Cold D und Vacutome mit Low-Profile-Klingenträger |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ CryoStar™ NX70 Kryostat wird sowohl den Anforderungen von Forschungslabors als auch von klinischen Labors gerecht. Mit dem NX70 werden ein formschlüssiges Design, integrierte Höheneinstellung und motorisiertes Schneiden umgesetzt.
Standardausstattung
- Messervorschub
- Zielvorgaben für unteren und oberen Klingenhalter
- Mehrachsige Probenausrichtung
- Hochwertiges motorisiertes Schneiden
- Rückzug der Probe
Optionale Leistungsmerkmale
- Kaltdesinfektion bei Cryostar NX70 D
- Vakutom bei Cryostar NV70 V
- Kaltdesinfektion und Vakutom bei Cryostar NX70 DV
Anwenderfreundlich
- Große offene Kammer mit heller LED-Beleuchtung
- Integrierter Farb-LCD-Touchscreen
- Joystick
Temperaturregelung
- Präzise Steuerung über längere Nutzungszeiträume hinweg
- Schnell reagierende Temperaturregelung zur Kühlung von Objekthalter, Klingenhalter und Tiefkühlleiste
Komfortables ergonomisches Design
- Integrierte elektronische Höhenverstellung von 32 bis 44 Zoll
- Formschlüssige Vorderseite und Armstütze für ermüdungsfreieres Arbeiten
Inklusive: Schmalbandklingenhalter, Breitbandklingenhalter oder Träger für 16 cm-Stahlmesser
Bestellinformationen: Klingenhalter mit niedrigem oder hohem Profil oder Träger für ein 16 cm-Stahlmesser muss bei der Bestellung angegeben werden.
Spezifikation
Hygienezertifikat, CE-Kennzeichnung | |
Integrierter farbiger LCD-Touchscreen | |
LED | |
0,5 bis 100 μm (Feinschnitt), 5 bis 500 μm (Trimmbereich) | |
x- und y-Achse universell 7 ° mit Nullpositionierung; z-Achse bis 360 ° | |
-50 °C bis +10 °C bei +20 °C Raumtemperatur (Verringerung der Raumtemperatur um 0,7 °C/1 °C Erhöhung) | |
64 mm | |
Motorisiert (ein/aus) | |
0 bis 256 mm/s. | |
0,5 bis 5 μm in 0,5 μm-Schritten; 5 bis 10 μm in 1 μm-Schritten; 10 bis 20 μm in 2 μm-Schritten; 20 bis 50 μm in 5 μm-Schritten; 50 bis 100 μm in 10 μm-Schritten | |
39,4 in. | |
32,3 bis 44,0 in. | |
29,7 in. | |
Max. -60 °C | |
200 kg |
Programmierbar/Unmittelbar | |
Alle Standardfunktionen: Elektronische Höheneinstellung, schnelle Temperaturkontrolle, mehrachsige Probenausrichtung, motorisiertes Schneiden, Rückzug von Proben, kompaktes Design | |
-35 °C bis -5 °C bei 20 °C Raumtemperatur. (Verringerung 0,5 °C/1 °C Raumtemperatur Erhöhung) | |
Max. 3 mm/Sek. (variable Geschwindigkeitssteuerung mithilfe von Joystick) | |
20 μm | |
0,5 bis 5 μm in 0,5 μm-Schritten, 5 bis 10 μm in 1 μm-Schritten, 10 bis 20 μm in 2 μm-Schritten, 20 bis 50 μm in 5 μm-Schritten, 50 bis 100 μm in 10 μm-Schritten | |
Einweg-Messerträger 8 bis 16° | |
Manuell und motorisiert, elektronisch gesteuert | |
Manuell an Probengröße anpassbar | |
48 mm | |
100 mm | |
82 bis 112 cm | |
75,5 cm | |
440 lb. |