Learn More
Cole-Parmer™ CrystalVu™ Luer Anschluss mit männlichem Luer-Lock-Stecker x 1/8 Zoll-Schlauchanschluss mit Stecknippel
Erhältlich in 6 Farben für die schnelle und einfache Unterscheidung: Weinrot, Rosa, Gelb, Limone, Violett und Orange
29.35 € - 34.40 €
Spezifikation
Produkttyp | Luer-Anschluss, männlicher Luer-Lock-Stecker x 1/8 Zoll, mit Stecknippel für Schlauch-Steckverbindungen |
---|---|
Beschreibung | Luer-Lock-Stecker |
Material | Polyolefin |
Verpackungsmenge | 25/Pckg. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15305046
|
Cole-Parmer™
45520-03 |
Berry |
34.40 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15315046
|
Cole-Parmer™
45520-13 |
Rosé |
34.40 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15325046
|
Cole-Parmer™
45520-23 |
Gelb |
34.40 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15345046
|
Cole-Parmer™
45520-33 |
Gelbgrün |
34.40 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15355046
|
Cole-Parmer™
45520-53 |
Orange |
29.35 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus Polyolefin, einer transparenten Polycarbonat-Alternative ohne Bisphenol-A (BPA).
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit im Vergleich zu Polycarbonat.
- Sterilisierbar im Autoklav, durch Gammabestrahlung oder mit Ethylenoxid.
- Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI.
- Frei von Komponenten tierischen Ursprungs.
- Erhältlich in Packungen mit 25 Stück
Spezifikation
Luer-Anschluss, männlicher Luer-Lock-Stecker x 1/8 Zoll, mit Stecknippel für Schlauch-Steckverbindungen | |
Luer-Lock-Stecker | |
Polyolefin | |
25/Pckg. |