Learn More
Value DNA Oligo , Desalted, Liquid, < 24 , 25 nmol
Kundenspezifischer DNA-Oligo, 25N, entsalzt, flüssig
Marke: Invitrogen A15611
7.09 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Value Oligos sind die kostengünstigste und schnellste Möglichkeit, Oligonukleotide bei uns zu bestellen. Geben Sie einfach Ihre Sequenz ein und checken Sie dann aus. Value Oligos sind in den Skalen 25 nmol oder 50 nmol erhältlich, mit einer Reihe von Aufreinigungsoptionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.Spezifikation
DNA-Oligo, 25 nmol, 25N, flüssig, entsalzt, kostengünstig und einer der schnellsten | |
Entsalzt | |
Flüssigkeit |
DNA-Oligo | |
25 nmol |