Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit Temperiermantel und Entnahmeventil, mit Gewinde
Zylindrische Form, mit Graduierungen
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06030276
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung, Laborflansch LF und Entnahmeventil. Thermostatischer Mantel mit GL14-, GL18-, KF15- oder KF25-Verbindungsstücken.Spezifikation
DURAN™ Schläuche | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Laborflansch 100 | |
Zylindrisch |
3 L | |
440 mm | |
Reaktionsgefäß | |
190 mm |