Learn More
Cole-Parmer™ Abziehbares Elektrodenkabel
Mit BNC-Anschluss für Kompatibilität mit den meisten pH-Messgeräten und -Reglern
Marke: Cole-Parmer™ 05662-56
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Elektrodenkabel, abnehmbar, 10 ft, BNC
- Mit den meisten pH-Mess- und Kontrollgeräten kompatibel
Spezifikation
Cole-Parmer Elektrodenkabel, abnehmbar, 10 ft., BNC | |
BNC-Anschluss | |
10 ft. | |
3 m |