Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Traceable™ Vierkanal-Zeitschaltuhr mit Farbrahmen und Kalibrierung
Erfüllen Sie mit diesem Timer Qualitätsstandards und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA und Joint Commission
Marke: Cole-Parmer™ 06449-08
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Inhalt:- Drei farbige Fronteinätze/Rahmen, Ständer/Taschenklemme integriert, magnetische Rückseite, zwei 1.5-V-Knopfzellenbatterien und Kalibrierzertifikat mit NIST-Traceable Bescheinigung und Daten.
- Drei leuchtend-bunte Rahmen zur Personalisierung oder zur Kennzeichnung einer bestimmten Zeitmessfunktion.
- Die vier unabhängigen Messkanäle verfügen über individuelle akustische Alarme für die gleichzeitige Zeitmessung.
- Countdown nach oben oder unten für Experimente über 100 Stunden oder länger
- Die Speicherfunktion stellt die Anzeige auf die programmierte Zeit zurück.
- Produkte mit NIST-Traceable Bescheinigung sind gemäß NIST-Normen kalibriert und sofort einsatzbereit.
- Jedes Produkt durchläuft einen intensiven Prüfprozess, bevor es die Bezeichnung „Traceable“ erhält, und wird mit einer NIST-Traceable Bescheinigung geliefert, wodurch Sie Zeit und Geld sparen, da Sie nicht selbst kalibrieren müssen.
- Die NIST Traceable Kalibrierung unterstützt Sie bei der Einhaltung von Qualitätsnormen und behördlichen Vorschriften, um die Anforderungen von ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA und Joint Commission zu erfüllen.
Spezifikation
4-Kanal-Timer | |
100 Stunden | |
4 | |
NIST-rückverfolgbar |