Learn More
Diisobutylaluminiumhydrid, Lösung mit 20 Gew.-% in Toluol, 1.2 M, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 201088000
223.50 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 1191-15-7 Netto-Gewicht : 0.67840kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10667114
  • 298.00 € / 800 Milliliter
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis-Säure, Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Diisobutylaluminium hydride
0.8480g/mL
4°C
C8H19Al
MFCD00008928
04, IV, 4400
0.848
DIBAL-H
142.22
Lösung
1191-15-7,108-88-3
110.0°C
AcroSeal™ Glasflasche
[(CH3)2CHCH2]2AIH
800 mL
01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123
15, 3212
Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
142.22
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Diisobutylaluminium hydride, 20 wt% solution in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation