Learn More
Diisopropylether, Honeywell Riedel-de Haen™
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
Spezifikation
CAS | 108-20-3 |
Siedepunkt | 67°C to 70°C (1.013 hPa) |
Flammpunkt | -29 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C6H14O |
Menge | 1 L |
InChI-Schlüssel | ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)OC(C)C |
IUPAC-Name | 2-(propan-2-yloxy)propane |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.18 |