Learn More
Corning™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit 0.22 μm Membran
Konzipiert für die Verwendung mit Medienflaschen aus Glas oder Polystyrol und Halsgrößen von 33 und 45 mm. Corning™ sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter sind ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen.
Marke: Corning™ 431117
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.63293kg
Beinhaltet: Quadratischer Membranfilter, graduierter Trichter aus durchsichtigem Polystyrol mit Polyethylen-Flaschenhalsadapter und Schlauchadapter, der auf die meisten Vakkuumschläuche passt
Beschreibung
- Die Systeme sind einzeln verpackt, gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
- Bedruckt mit Membranmaterial und Porengröße
- Farbcodiert nach Membrantyp zur einfachen Produktidentifizierung
- Auswahl an Membranmedien: Celluloseacetat (CA) für geringe Proteinbindung, Nylon (NYL) für geringe extrahierbare Substanzen oder Polyethersulfon (PES) für schnelle Flussraten und geringe Proteinbindung
- Gewebekulturkompatibel
- Durch die Wärmeversiegelung am Stützgitter wird die Flussrate maximiert und die Schaumbildung und Proteindenaturierung reduziert
Hinweis: Nicht für die parenterale Verwendung
Bestellinformation
Einheiten mit 150 ml-Trichtern enthalten 42 x 42 mm quadratische Membranfilter; 500 ml-Trichter enthalten 63 x 63 mm quadratische Membranfilter, 250 ml-Trichter enthalten 49.5 x 49.5mm quadratische Membranfilter und 1 l-Trichter enthalten 79 x 79 mm quadratische Membranfilter
Spezifikation
Schlauch | |
3,3 cm Flaschenhals | |
PES | |
Steril | |
Ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien und -komponenten, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen | |
Quadratischer Membranfilter, graduierter Trichter aus durchsichtigem Polysterol mit gelbem Polyethylen-Flaschenhalsadapter und Schlauchadapter | |
1/Packung | |
500 mL |
Ja | |
PES | |
0,22 μm | |
33.2 cm2 | |
Nr. | |
12 Karton | |
Aufsatzfiltertrichter für Flaschen | |
7 cm |