Learn More
Socorex™ Dosys™ Premium automatische 2-Ring-Spritze
Dosis mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit durch korrosionsbeständige automatische Spritze mit zwei Ringgriffen. Die Socorex™ Dosys™ Premium automatische 2-Ring-Spritze passt bequem in jede Hand und erfordert nur geringen Aufwand für effizientes Arbeiten auch bei langen Dosiersitzungen.
Marke:  Socorex™ 164.0510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10602103
  • 308.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei-Ring-Griff.
  • Selbstnachfüllende automatische Spritze.
  • Abnehmbares Luer-Lock-Ventilsystem.
  • Hohe chemische Beständigkeit.
  • Korrosionsbeständig.
  • Optimales Gleichgewicht und optimale Ergonomie.
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
  • Aufwand begrenzt.
  • Schnelle und zuverlässige Volumeneinstellung.
  • Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
  • Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
  • Geschliffener Glaszylinder.
  • Sanfter Kolbenhub und Dichtheit ohne O-Ring.
  • Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
  • Autoklavierbar (außer PVC-Schutzhülle).
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung.
1 mL
Je 1
1 bis 10 ml
Ja
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl
Automatische 2-Ring-Spritze
Dosys™ Premium 164
<0.5 % -<0.2 %
Abnehmbarer Luer-Lock