Learn More
Gibco™ DPBS (10X), Calcium, Magnesium
DPBS (10X), Calcium, Magnesium
49.82 € - 428.00 €
Spezifikation
Zusatzstoff | Ohne Natriumpyruvat |
---|---|
Fassungsvermögen | 500 ml |
Verdünnung | 10 X |
Produkttyp | DPBS, Calcium und Magnesium, 500 ml, Konzentration: 10X, pH 4,3 bis 4,7, Osmolalität: 2.700 bis 3.200 mOsm/kg, Anorganische Salze von Calcium und Magnesium, Klassifizierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, 24 Monate haltbar, Lagerung bei 2 bis 8 °C, für Säugetierzellkultur |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11560466
|
Gibco™
14080089 |
10 x 500 ml |
428.00 €
5000 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11550466
|
Gibco™
14080048 |
500 ml |
49.82 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dulbecco's Phosphate-Buffered Solution (DPBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen bzw. Gewebe, Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und das Ansetzen von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet. Wir bieten viele Gibco™ DPBS-Zusammensetzungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ DPBS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (14080-055). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Konzentrierte Formen des Gibco™ DPBS erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung (siehe Protokoll für weitere Einzelheiten).
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
10 X | |
Säugetierzellkultur | |
4,3 bis 4,7 | |
Flüssig |
500 ml | |
DPBS, Calcium und Magnesium, 500 ml, Konzentration: 10X, pH 4,3 bis 4,7, Osmolalität: 2.700 bis 3.200 mOsm/kg, Anorganische Salze von Calcium und Magnesium, Klassifizierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, 24 Monate haltbar, Lagerung bei 2 bis 8 °C, für Säugetierzellkultur | |
2700 bis 3200 mOsm/kg | |
Für In-vitro-Diagnostik |