Learn More
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH-Papierrolle
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der pH-Messung.
Marke: Macherey-Nagel™ 90304
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02250kg
Beschreibung
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte.Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der Messung des pH-Wertes.
- pH-Indikatorpapiere mit zwei Zonen
- Indikatorpapiere zeigen zwei unterschiedliche Farben für jeden pH-Wert in Intervallen von 0.3 – 1 pH-Einheiten an.
- Dies ermöglicht eine genauere Messung und eine gute Schätzung der Zwischenwerte.
Spezifikation
5 bis 8 | |
5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8, 7,1, 7,4, 7,7, 8,0 | |
pH-Papier | |
10 mm |
Rolle | |
Je 1 | |
5 m |