Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Zeitgeber
Erhältlich in verschiedenen Ausführungen
16.20 € - 55.80 €
Spezifikation
Produkttyp | Zeitschaltuhr |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE, ROHS, NIST, DAkkS |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Anzahl Kanäle | Zeitbereich | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Anzahl Kanäle | Zeitbereich | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17673125
|
H-B Instrument™
B61700-3000 |
5,1 cm | 1 | 23 h 59 min, 59 s | 7 cm |
43.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17663125
|
H-B Instrument™
B61700-2600 |
7 cm | 1 | 99 min, 59 s | 6,7 cm |
16.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17683125
|
H-B Instrument™
B61700-3300 |
3,14 cm | 4 | 99 h 59 min, 59 s | 8 cm |
55.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17642975
|
H-B Instrument™
B61700-2500 |
5,7 cm | 1 | 60 min | 5,7 cm |
16.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Einzeln geprüft
- Modell 511 bietet umschaltbare Zeitwerte in Stunden:Min oder Min:Sek.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, NIST-rückführbar, DAkkS, erfüllt RoHS-Spezifikationen.
Spezifikation
Zeitschaltuhr | |
CE, ROHS, NIST, DAkkS |