missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Bürettenhahn, seitlich, komplett mit PTFE-Küken

Zum Ansetzen an Büretten.

Marke:  DWK Life Sciences 286409607

Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg

Artikelnummer. 15884708

  • 1255.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Seitliche DURAN™ Bürettenhähne komplett mit Hahnküken aus PTFE zum Ansetzen an Büretten haben keine kalibrierten Spitzen.
  • Seitliche Bürettenhahnhülse mit PTFE-Küken
  • Spitze nicht kalibriert
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation

Spezifikation

2,5 mm
Boro 3.3, PTFE
12.5 NS
50/Packung
8 mm
ja
1,5 mm
Zur Befestigung an Büretten
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote