Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Extraktionsapparat n. Soxhlet, m. Allihn- kühler u. Rundkolben NS45/40, Inh. 100ml
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05365037
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Extractor | |
100 ml | |
Allihn Kondensator | |
GL 14 |
Allihn Kondensator | |
Duran Glas | |
Für die Extraktion aus Feststoffen mit Lösungsmitteln |