Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filternutsche
Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden.
42.60 € - 997.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Feinfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10241701
|
DWK Life Sciences
258521106 |
75 mL | 1 |
47.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10517911
|
DWK Life Sciences
258521209 |
75 mL | 2 |
56.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10684931
|
DWK Life Sciences
258521303 |
75 mL | 3 |
66.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10778511
|
DWK Life Sciences
258521406 |
75 mL | 4 |
72.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10048060
|
DWK Life Sciences
258522102 |
125 mL | 1 |
65.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10568481
|
DWK Life Sciences
258522308 |
125 mL | 3 |
95.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10242131
|
DWK Life Sciences
258522402 |
125 mL | 4 |
99.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10508291
|
DWK Life Sciences
258526301 |
4000 mL | 3 |
560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10706981
|
DWK Life Sciences
258520101 |
50 mL | 1 |
42.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10028000
|
DWK Life Sciences
258520204 |
50 mL | 2 |
43.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10747171
|
DWK Life Sciences
258520307 |
50 mL | 3 |
58.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10424461
|
DWK Life Sciences
258520401 |
50 mL | 4 |
64.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10304021
|
DWK Life Sciences
258520504 |
50 mL | 5 |
77.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10675311
|
DWK Life Sciences
258521509 |
75 mL | 5 |
85.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10303401
|
DWK Life Sciences
258522205 |
125 mL | 2 |
66.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10242181
|
DWK Life Sciences
258522505 |
125 mL | 5 |
129.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10403331
|
DWK Life Sciences
258523107 |
500 mL | 1 |
109.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10057940
|
DWK Life Sciences
258523201 |
500 mL | 2 |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10313011
|
DWK Life Sciences
258523304 |
500 mL | 3 |
148.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10570202
|
DWK Life Sciences
258523407 |
500 mL | 4 |
197.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10494451
|
DWK Life Sciences
258523501 |
500 mL | 5 |
266.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10291931
|
DWK Life Sciences
258526104 |
4000 mL | 1 |
575.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10068090
|
DWK Life Sciences
258526207 |
4000 mL | 2 |
575.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10787931
|
DWK Life Sciences
258524403 |
1000 mL | 4 |
317.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10068030
|
DWK Life Sciences
258524103 |
1000 mL | 1 |
206.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10652941
|
DWK Life Sciences
258524206 |
1000 mL | 2 |
172.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10653131
|
DWK Life Sciences
258524309 |
1000 mL | 3 |
236.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10614481
|
DWK Life Sciences
258526404 |
4000 mL | 4 |
997.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10613711
|
DWK Life Sciences
258524506 |
1000 mL | 5 |
458.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Filternutschen besitzen einen Glassinterboden, der als Filtermedium dient und kein weiteres Filterpapier bedarf.- Filternutschen werden über eine konische Gummidichtung (GUKO) mit der Saugflasche verbunden
- Aus DURAN™ Glas mit den bewährten Eigenschaften, wie chemische Resistenz und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Specifications
Boro 3.3 | |
ja | |
Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Feinfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung | |
Je 1 |