Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Saugflasche, mit KECK™ Montage-Set, Erlenmeyerform
Die Saugflasche ist ein dickwandiges Gefäß, welches bei Filtrationen als Auffanggefäß des Filtrats verwendet wird.
165.00 € - 829.73 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3, PBT, Polypropylen, VMQ, EPDM |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennungen durch Vakuumfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum |
Autoklavierbar | ja |
Verschlussgröße | 9 mm-Anschlussstück |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10768321
|
DWK Life Sciences
212046351 |
2000 mL |
165.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12912831
|
DWK Life Sciences
212042452 |
100 mL |
253.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12922831
|
DWK Life Sciences
212043654 |
250 mL |
329.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12932831
|
DWK Life Sciences
212044453 |
500 mL |
484.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12942831
|
DWK Life Sciences
212045458 |
1000 mL |
829.73 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Als Auffanggefäß des Filtrates bei einer Vakuumfiltration dient eine Saugflasche, welche aufgrund ihrer dicken Wandstärke für Vakuumanwendungen geeignet ist. Über einen Seitenanschluss (Tubus, Glassolive oder Kunststoffolive) wird das Vakuum angelegt. Die große Halsöffnung dient zur Aufnahme der Gummimanschette sowie der Filternutsche. Saugflaschen in kleinen Volumina (= 2000 ml) sind in einer Erlenmeyerform verfügbar, Saugflaschen mit einem Volumen > 2000 ml besitzen eine Flaschenform.- Vakuumfest aufgrund der massiven Wandstärke
- Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Erlenmeyerform
Spezifikation
Boro 3.3, PBT, Polypropylen, VMQ, EPDM | |
Trennungen durch Vakuumfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum | |
ja | |
9 mm-Anschlussstück |