Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sedimentiergefäss, nach Imhoff, ohne Graduierung
Zur Justierung und Bedruckung.
Marke: DWK Life Sciences 214005402
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.07000kg
Beschreibung
DURAN™ Sedimentiergefäße nach Imhoff werden häufig zur Analyse der Wasserqualität eingesetzt.- Nach Imhoff ohne Graduierung
- Ohne Justierung und Bedruckung
Spezifikation
1000 mL | |
Für die Analyse der Wasserqualität | |
Borosilikatglas 3.3 |