Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken, Steigung 1:5
Absperrhähne mit Steigung 1:5 mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten.
353.00 € - 1085.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3, PTFE |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen |
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15814788
|
DWK Life Sciences
286453206 |
2,5 mm |
995.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15824788
|
DWK Life Sciences
286453403 |
4 mm |
770.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15834788
|
DWK Life Sciences
286453806 |
6 mm |
1085.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15844788
|
DWK Life Sciences
286454005 |
10 mm |
353.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15854788
|
DWK Life Sciences
286454202 |
8 mm |
353.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15804788
|
DWK Life Sciences
286453009 |
2 mm |
995.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE in Steigung 1:5 ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.Sie sind insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet.Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens.- Absperrhähnemit Hahnküken aus PTFE
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Steigung 1:5
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3, PTFE | |
ja | |
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen |