Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit SBW-J-Küken
Absperrhähne mit Gewindehahnküken.
478.00 € - 775.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3, SBW-J, Polypropylen |
---|---|
Autoklavierbar | nein |
Breite (metrisch) | 1,5 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anbringung an Glasapparaten und -geräten |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15884698
|
DWK Life Sciences
286403604 |
12.5 NS | 2,5 mm |
675.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15894698
|
DWK Life Sciences
286404806 |
14.5 NS | 2,5 mm |
710.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15824708
|
DWK Life Sciences
286407203 |
18.8 NS | 6 mm |
540.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15814708
|
DWK Life Sciences
286406807 |
18.8 NS | 4 mm |
478.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15804708
|
DWK Life Sciences
286405408 |
14.5 NS | 4 mm |
775.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15874698
|
DWK Life Sciences
286403407 |
12.5 NS | 2 mm |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Gewindehahnküken stellen die gängigste Form der geschliffenen Absperrhähne dar. Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.- Geschliffene Absperrhahnhülse mit Gewindehahnküken aus SBW-J Glas
- Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3, SBW-J, Polypropylen | |
nein | |
1,5 mm | |
Anbringung an Glasapparaten und -geräten |