Learn More
B Braun™ Durogrip™ Nadelhalter
Ein Instrument zur Führung von Nadeln, zum Nähen und Greifen von Fein- oder Kursgeweben.
172.00 € - 183.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Nadelhalter |
---|---|
Beschreibung | Gezahnt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Führungs-/Haltenadeln und -nähte |
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10433315
|
B Braun™
BM024R |
Webster | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12678233
|
B Braun™
BM128R |
Hegar-Olsen | 145 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Gezahnte Backen bei beiden Sorten
- Die Backen enthalten Wolframkarbid-Einsätze
- Sicherer Halt auf der Nadel
Spezifikation
Nadelhalter | |
Gezahnt | |
Führungs-/Haltenadeln und -nähte |